Principaux documents
ENA183888998
Enamine
1-bromo-4-(2-methoxyethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-(2-methoxyethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
IVWZNFTXJKWJMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40174
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40174