ENA183888946
Enamine
5-chloro-2-(piperidine-1-carbonyl)aniline
Réf. du fournisseur: EN300-40081-100MG
126,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-40081-100MG
126,90 €
Iupac Name
5-chloro-2-(1-piperidinylcarbonyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O/c13-9-4-5-10(11(14)8-9)12(16)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8H,1-3,6-7,14H2
Clé InChI
ONDLGHGVJQYNAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40081