Principaux documents
ENA183888901
Enamine
1-benzyl-5-ethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-5-ethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-2-12-11(13(16)17)8-14-15(12)9-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
OGSXKBZCTOTDTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39981
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39981