Principaux documents
ENA183888877
Enamine
4-methyl-3-oxopentanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-3-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
VKZGTORDNRVMIN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192