Key Documents
ENA183888805
Enamine
3-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[2-(dimethylamino)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-12(2)6-7-13-10-5-3-4-9(11)8-10/h3-5,8H,6-7,11H2,1-2H3
Clé InChI
BMBSJDSXSMKTNV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39422
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39422