ENA183888786
Enamine
1-(benzenesulfonyl)cyclopentane-1-carbonitrile
Réf. du fournisseur: EN300-25434-100MG
126,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-25434-100MG
126,90 €
Pf
95-96
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO2S/c13-10-12(8-4-5-9-12)16(14,15)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
Clé InChI
PBMRZDFZKLOELS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25434