Principaux documents
ENA183042213
Enamine
2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H13NO4/c20-18(21)13-10-15(19-14-4-2-1-3-12(13)14)11-5-6-16-17(9-11)23-8-7-22-16/h1-6,9-10H,7-8H2,(H,20,21)
Clé InChI
ICBSLSGMOTUPAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16924
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16924