Principaux documents
ENA181911743
Enamine
5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.12
Numéro MDL:
Pf
188-189
Iupac Name
5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)1-7-8-3/h1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8)
Clé InChI
LEFSNWUSTYESGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30536
Melting Point
188-189
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30536