Key Documents
ENA181911742
Enamine
1-amino-3-phenoxypropan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Pf
98-100
Iupac Name
1-amino-3-phenoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c10-6-8(11)7-12-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8,11H,6-7,10H2
Clé InChI
JZEHWMUIAKALDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37410
Melting Point
98-100
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37410