Principaux documents
ENA181911622
Enamine
1-[2-(dimethylamino)ethyl]piperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[2-(4-amino-1-piperidinyl)ethyl]-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-11(2)7-8-12-5-3-9(10)4-6-12/h9H,3-8,10H2,1-2H3
Clé InChI
AZYRNUFWKGIZLZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37250
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37250