Principaux documents
ENA161208844
Enamine
phenyl(pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
100 MG
68,40 €
250 MG
68,40 €
500 MG
71,00 €
1 G
77,50 €
2.5 G
117,80 €
5 G
181,50 €
10 G
281,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-11121-100MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
68,40 €
250 MG
68,40 €
500 MG
71,00 €
1 G
77,50 €
2.5 G
117,80 €
5 G
181,50 €
10 G
281,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-11121-100MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
242-244
Iupac Name
phenyl(2-pyridinyl)methylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2.2ClH/c13-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;;/h1-9,12H,13H2;2*1H
Clé InChI
JPRMJNTZFIRAAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11121
Melting Point
242-244
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11121