Principaux documents
ENA161173391
Enamine
4-fluoro-3-[(propan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-[(isopropylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12FNO4S/c1-6(2)12-17(15,16)9-5-7(10(13)14)3-4-8(9)11/h3-6,12H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
YKZKJQOLNWFKGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35577
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35577