Principaux documents
ENA152120914
Enamine
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
250 MG
68,40 €
100 MG
68,40 €
1 G
68,40 €
500 MG
68,40 €
2.5 G
82,70 €
5 G
107,40 €
10 G
162,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-30517-250MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
68,40 €
100 MG
68,40 €
1 G
68,40 €
500 MG
68,40 €
2.5 G
82,70 €
5 G
107,40 €
10 G
162,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-30517-250MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-16-11-4-2-10(3-5-11)12(15)14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-9H2,1H3;1H
Clé InChI
HBCPMVLCIHMBBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30517
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30517