Principaux documents
ENA150999065
Enamine
N-[(1,3-dioxaindan-5-yl)methyl]-2-chloro-2-phenylacetamide
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1 374,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-29503-100MG
165,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1 374,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-29503-100MG
165,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
98-100
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-chloro-2-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C16H14ClNO3/c17-15(12-4-2-1-3-5-12)16(19)18-9-11-6-7-13-14(8-11)21-10-20-13/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,19)
Clé InChI
OJNQJEDIWINDEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29503
Melting Point
98-100
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29503