Documents
ENA150998937
Enamine
2-methyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6F3N3O/c1-5-6(4-16)8-13-3-2-7(9(10,11)12)15(8)14-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZYBYHCUUUQINQO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28958
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28958