Key Documents
ENA116261810
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.11
Numéro MDL:
Pf
87-88
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c11-7-10(14)13-5-6-15-9-3-1-8(12)2-4-9/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)
Clé InChI
QNUCQOGPLCNZNB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23219
Melting Point
87-88
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23219