Key Documents
ENA116261760
Enamine
cyclopropyl[4-(pentyloxy)phenyl]methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.32
Numéro MDL:
Iupac Name
cyclopropyl[4-(pentyloxy)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C15H20O2/c1-2-3-4-11-17-14-9-7-13(8-10-14)15(16)12-5-6-12/h7-10,12H,2-6,11H2,1H3
Clé InChI
RPFVGYMTPMYAQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27288
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27288