Principaux documents
ENA112933499
Enamine
1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
100 MG
1 233,20 €
250 MG
1 740,20 €
500 MG
2 716,50 €
1 G
3 470,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-26961-100MG
1 233,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
1 233,20 €
250 MG
1 740,20 €
500 MG
2 716,50 €
1 G
3 470,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26961-100MG
1 233,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H8BrNO4/c16-9-5-8(15(20)21)12(17)11-10(9)13(18)6-3-1-2-4-7(6)14(11)19/h1-5H,17H2,(H,20,21)
Clé InChI
LFKLTGPCMCEKPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961