Principaux documents
ENA112933072
Enamine
4-{[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}benzoic acid
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1 407,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-26943-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1 407,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26943-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S2/c1-8-13-10(6-16-8)7-17-11-4-2-9(3-5-11)12(14)15/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
XVQDEHGZVIANBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26943
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26943