Principaux documents
ENA066595740
Enamine
4-acetyl-N-[(oxolan-2-yl)methyl]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.35
Numéro MDL:
Pf
130-131
Iupac Name
4-acetyl-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-10(15)11-4-6-13(7-5-11)19(16,17)14-9-12-3-2-8-18-12/h4-7,12,14H,2-3,8-9H2,1H3
Clé InChI
VYRZYAVHLNHTMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15320
Melting Point
130-131
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15320