Principaux documents
ENA048304395
Enamine
2-[(3-cyano-4,5,6-trimethylpyridin-2-yl)sulfanyl]acetic acid
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-11754-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1 187,70 €
5 G
1 733,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-11754-100MG
207,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
175-177
Iupac Name
[(3-cyano-4,5,6-trimethyl-2-pyridinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-6-7(2)9(4-12)11(13-8(6)3)16-5-10(14)15/h5H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
QPCNBFPZOZJIHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11754
Melting Point
175-177
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11754