Principaux documents
ENA048303653
Enamine
12-formyl-11-methyl-13-oxo-1,8-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-2,4,6,9,11-pentaene-10-carbonitrile
100 MG
113,90 €
250 MG
142,50 €
500 MG
199,70 €
1 G
242,60 €
2.5 G
336,20 €
5 G
490,90 €
10 G
676,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-04995-100MG
113,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
113,90 €
250 MG
142,50 €
500 MG
199,70 €
1 G
242,60 €
2.5 G
336,20 €
5 G
490,90 €
10 G
676,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-04995-100MG
113,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-formyl-3-methyl-1-oxo-1,5-dihydropyrido[1,2-a]benzimidazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H9N3O2/c1-8-9(6-15)13-16-11-4-2-3-5-12(11)17(13)14(19)10(8)7-18/h2-5,7,16H,1H3
Clé InChI
IBNZIZFQROKZIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04995
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04995