Principaux documents
ENA040899045
Enamine
2-{[4-(tert-butylsulfamoyl)phenyl]formamido}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.36
Numéro MDL:
Iupac Name
({4-[(tert-butylamino)sulfonyl]benzoyl}amino)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O5S/c1-13(2,3)15-21(19,20)10-6-4-9(5-7-10)12(18)14-8-11(16)17/h4-7,15H,8H2,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17)
Clé InChI
PCVPBERFBDRYNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10740
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10740