ENA024295154
Enamine
3-amino-1-(3-methylbutyl)thiourea
Réf. du fournisseur: EN300-09116-100MG
112,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-09116-100MG
112,60 €
Iupac Name
N-isopentylhydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H15N3S/c1-5(2)3-4-8-6(10)9-7/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
FZKZGTUNZFEOMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09116