Principaux documents
ENA024295149
Enamine
3-amino-1-cyclopentylthiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopentylhydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H13N3S/c7-9-6(10)8-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,7H2,(H2,8,9,10)
Clé InChI
ZSVWXYUYZJUUCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09111
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09111