Principaux documents
ENA024294133
Enamine
2-[(3,4,5-triethoxyphenyl)formamido]acetic acid
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-08093-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-08093-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[(3,4,5-triethoxybenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H21NO6/c1-4-20-11-7-10(15(19)16-9-13(17)18)8-12(21-5-2)14(11)22-6-3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
Clé InChI
SISIZEYKBBNLND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08093
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08093