Documents
ENA018110072
Enamine
ethyl 4-chloro-5-methyl-2-[(morpholin-4-yl)methyl]thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.84
Numéro MDL:
Pf
110-112
Iupac Name
ethyl 4-chloro-5-methyl-2-(4-morpholinylmethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H18ClN3O3S/c1-3-22-15(20)12-9(2)11-13(16)17-10(18-14(11)23-12)8-19-4-6-21-7-5-19/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
DJIDWYASWSVLJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07004
Melting Point
110-112
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07004