Documents
ENA018108703
Enamine
6-amino-1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.16
Numéro MDL:
Pf
282-283
Iupac Name
6-amino-1-ethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-9-4(7)3-5(10)8-6(9)11/h3H,2,7H2,1H3,(H,8,10,11)
Clé InChI
QHEMDIZENXAVRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05414
Melting Point
282-283
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05414