Key Documents
ENA018108561
Enamine
5-cyclopropyl-1-phenyl-1H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.29
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyclopropyl-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C11H11N3S/c15-11-12-10(8-6-7-8)14(13-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H,13,15)
Clé InChI
YLIGLBKYJFKWOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05263