Principaux documents
ENA018107705
Enamine
1-[3-(chloromethyl)-5-fluoro-2-hydroxyphenyl]ethan-1-one
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1 407,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-04270-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1 407,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-04270-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)-5-fluoro-2-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-5(12)8-3-7(11)2-6(4-10)9(8)13/h2-3,13H,4H2,1H3
Clé InChI
AZSSDSLYWMMKHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04270
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04270