Principaux documents
ENA018107580
Enamine
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
362,20 €
1 G
485,70 €
2.5 G
908,20 €
5 G
1 322,90 €
10 G
1 941,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-04138-100MG
163,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
362,20 €
1 G
485,70 €
2.5 G
908,20 €
5 G
1 322,90 €
10 G
1 941,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-04138-100MG
163,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
225-228
Iupac Name
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Inchi Code
1S/C12H8N2S2/c15-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-16-12(10)14-7-13-11/h1-7H,(H,13,14,15)
Clé InChI
LNOFOMVIGAWPSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04138
Melting Point
225-228
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04138