Key Documents
ENA018107273
Enamine
1,3-diphenyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-diphenyl-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C16H14N4O/c17-18-16(21)15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)19-20(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,17H2,(H,18,21)
Clé InChI
YYENULVFQZUKFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03783
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03783