Principaux documents
ENA018105883
Enamine
4-amino-N-(4-methoxyphenyl)benzene-1-sulfonamide
100 MG
76,20 €
250 MG
90,50 €
500 MG
116,50 €
1 G
136,00 €
2.5 G
223,10 €
5 G
368,70 €
10 G
661,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-02202-100MG
76,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
76,20 €
250 MG
90,50 €
500 MG
116,50 €
1 G
136,00 €
2.5 G
223,10 €
5 G
368,70 €
10 G
661,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-02202-100MG
76,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
193-194
Iupac Name
4-amino-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H14N2O3S/c1-18-12-6-4-11(5-7-12)15-19(16,17)13-8-2-10(14)3-9-13/h2-9,15H,14H2,1H3
Clé InChI
PKCILPHWDZXVQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02202
Melting Point
193-194
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02202