Principaux documents
ENA018105847
Enamine
5-amino-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methylbenzene-1-sulfonamide
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1 407,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-02165-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1 407,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.41
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-02165-100MG
126,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}-2-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H14F2N2O2S2/c1-9-2-3-10(17)8-13(9)22(19,20)18-11-4-6-12(7-5-11)21-14(15)16/h2-8,14,18H,17H2,1H3
Clé InChI
NBDUVVLULMBYNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02165
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02165