Principaux documents
CO1H324A6113
CombiPhos Catalysts Inc
2-Fluoro-4-(4-methylpiperidin-1-yl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.08
Iupac Name
(2-fluoro-4-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H17BFNO2/c1-9-4-6-15(7-5-9)10-2-3-11(13(16)17)12(14)8-10/h2-3,8-9,16-17H,4-7H2,1H3
Clé InChI
HWYUKAWAMJGTRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US