Documents
COMH97F0EC1A
Combi-Blocks, Inc.
Methyl dodec-11-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.33
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 11-dodecenoate
Inchi Code
1S/C13H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Clé InChI
ZIPHBQHTAWKZCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5489
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5489