Principaux documents
COMH95E973F9
Combi-Blocks, Inc.
5-tert-Butyl 1-ethyl 2,2-difluoropentanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.26
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(tert-butyl) 1-ethyl 2,2-difluoropentanedioate
Inchi Code
1S/C11H18F2O4/c1-5-16-9(15)11(12,13)7-6-8(14)17-10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
FPMMELFOLPHKFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7679
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7679