Principaux documents
COMH580D82BD
Combi-Blocks, Inc.
5-methoxy-2-phenylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c1-15-11-7-8-12(13(14)9-11)10-5-3-2-4-6-10;/h2-9H,14H2,1H3;1H
Clé InChI
BJOOGZLAYZGSRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4744
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4744