Principaux documents
COMH42123E7E
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-fluoro-2-methanesulfonylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-chloro-3-fluoro-2-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO2S/c1-12(10,11)6-5(8)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
Clé InChI
NQIYAJQMDAXEPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7291
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7291