Key Documents
COMH4211B096
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethoxy-3-fluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-3-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-8-6(9)4-3-5-7(8)10/h3-5H,2,10H2,1H3
Clé InChI
FSINSNMTZBJSCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3621
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3621