Principaux documents
COMH2F649E24
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-2,7-dimethoxynaphthalene
1 G
406,13 €
5 G
1 098,38 €
Réf. du fournisseur: SH-7064-1G
406,13 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
406,13 €
5 G
1 098,38 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SH-7064-1G
406,13 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-2,7-dimethoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C12H11BrO2/c1-14-9-5-3-8-4-6-11(15-2)12(13)10(8)7-9/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
SJWOLBKUHCXXNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7064
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7064