Principaux documents
COMH04236C86
Combi-Blocks, Inc.
[(8-Methyl-2-oxo-4-phenyl-2h-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.31
Numéro MDL:
Iupac Name
[(8-methyl-2-oxo-4-phenyl-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C18H14O5/c1-11-15(22-10-16(19)20)8-7-13-14(9-17(21)23-18(11)13)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
WBGUFVKWKXBGGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8927
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8927