Principaux documents
COMH04235218
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Methoxy-1h-indol-1-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methoxy-1H-indol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-15-10-4-2-3-9-8(10)5-6-12(9)7-11(13)14/h2-6H,7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
QRLZFKJRNQDGFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0873
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0873