Principaux documents
COMH04234384
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Hydrazinylpropyl)morpholine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3-hydrazinopropyl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O.2ClH/c8-9-2-1-3-10-4-6-11-7-5-10;;/h9H,1-8H2;2*1H
Clé InChI
KFWMZJPNEZPPJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-3026
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-3026