Principaux documents
COMH04234327
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-2-nitro-n-phenylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.68
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-nitro-N-phenylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H9ClN2O3/c14-9-6-7-12(16(18)19)11(8-9)13(17)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,17)
Clé InChI
KJXQFOZMYIGIQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-2806
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-2806