COM448687585
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-amino-6-fluoro-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Réf. du fournisseur: YC-3110-1G
821,48 €
About This Item
Réf. du fournisseur: YC-3110-1G
821,48 €
Iupac Name
methyl 2-amino-6-fluorobenzo[d]oxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7FN2O3/c1-14-8(13)6-4(10)2-3-5-7(6)15-9(11)12-5/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
LUBOBAFKJFBAJG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3110