Principaux documents
COM448687568
Combi-Blocks, Inc.
7-bromo-4-methoxy-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.06
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-methoxybenzo[d]oxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O2/c1-12-5-3-2-4(9)7-6(5)11-8(10)13-7/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
FWJZZGUANNDQLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3093
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3093