Key Documents
COM448684961
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Methoxyphenyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C13H12O2/c1-15-13-8-3-2-7-12(13)10-5-4-6-11(14)9-10/h2-9,14H,1H3
Clé InChI
OCPARCZPYGOHOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1526
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1526