COM448645429
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl beta-l-arabinopyranoside
Réf. du fournisseur: QB-1175-250MG
129,23 €
About This Item
Réf. du fournisseur: QB-1175-250MG
129,23 €
Iupac Name
benzyl beta-L-arabinopyranoside
Inchi Code
1S/C12H16O5/c13-9-7-17-12(11(15)10(9)14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-15H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-/m0/s1
Clé InChI
XUGMDBJXWCFLRQ-YFKTTZPYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1175