Principaux documents
COM448622629
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(2-methylphenyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-2'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10ClN/c1-10-4-2-3-5-13(10)11-6-7-12(9-16)14(15)8-11/h2-8H,1H3
Clé InChI
HDLHZNJTQIZTOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0338
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0338